Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1860,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
chicken, rat, mouse
technique(s)
western blot: 1:100 using rat or mouse brain tissue extract
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAPT(4137)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate - | conjugate unconjugated |
| antibody form whole antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| technique(s) western blot: 1:100 using rat or mouse brain tissue extract | technique(s) western blot: 1:500-1:2000 | technique(s) immunofluorescence: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:2000 | technique(s) western blot: 1:1,000 |
| Gene Information human ... MAPT(4137) | Gene Information human ... MAPT(4137) | Gene Information human ... MAPT(4137) | Gene Information human ... MAPT(4137) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?