Kluczowe dokumenty
SAB5700626
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SOD1produkowane u królików
Synonim(y):
ALS, ALS1, HEL-S-44, IPOA, SOD, SOD1, hSod1, homodimer
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
15
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
11.28 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOD1(6647)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen wiąże jony miedzi i cynku i jest jednym z dwóch izozymów odpowiedzialnych za niszczenie wolnych rodników ponadtlenkowych w organizmie. Kodowany izozym jest rozpuszczalnym białkiem cytoplazmatycznym, działającym jako homodimer w celu przekształcenia naturalnie występujących, ale szkodliwych rodników ponadtlenkowych w tlen cząsteczkowy i nadtlenek wodoru. Drugi izozym jest białkiem mitochondrialnym. Mutacje w tym genie zostały uznane za przyczynę rodzinnego stwardnienia zanikowego bocznego. Dla tego genu odnotowano rzadkie warianty transkrypcyjne.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-154 ludzkiego SOD1 (NP_000445.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)