Kluczowe dokumenty
SAB5701822
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-mTOR-S2481
Wybierz wielkość
100 μL
1550,00 zł
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1550,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer2481)
informacje o genach
human ... MTOR(2475)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz związanych z kinazą fosfatydyloinozytolu. Kinazy te pośredniczą w odpowiedzi komórek na stres, taki jak uszkodzenie DNA i niedobór składników odżywczych. Białko to działa jako cel zatrzymania cyklu komórkowego i immunosupresyjnego działania kompleksu FKBP12-rapamycyna. Gen ANGPTL7 znajduje się w intronie tego genu. [dostarczone przez RefSeq, Sep 2008].
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym S2481 ludzkiego mTOR
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)