Białko kodowane przez ten gen jest receptorem dla czynnika stymulującego kolonie 1, cytokiny, która kontroluje produkcję, różnicowanie i funkcję makrofagów. Receptor ten pośredniczy w większości, jeśli nie we wszystkich efektach biologicznych tej cytokiny. Wiązanie ligandu aktywuje kinazę receptora poprzez proces oligomeryzacji i transfosforylacji. Kodowane białko jest transmembranowym receptorem kinazy tyrozynowej i należy do rodziny receptorów kinaz tyrozynowo-białkowych CSF1/PDGF. Mutacje w tym genie są związane z predyspozycją do nowotworów szpiku. Pierwszy intron tego genu zawiera nieaktywny transkrypcyjnie pseudogen przetworzonego białka rybosomalnego L7 zorientowany w przeciwnym kierunku. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. Ekspresję wariantu splicingu z promotora LTR stwierdzono w chłoniaku Hodgkina (HL), liniach komórkowych HL i anaplastycznym chłoniaku wielkokomórkowym.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół Y708 ludzkiego CSF1R (NP_005202.2).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.