Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5701673
Sigma-Aldrich
Anty-HSP20/HSPB6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.34 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPB6(126393)
Opis ogólny
Locus ten koduje białko szoku cieplnego. Kodowane białko prawdopodobnie odgrywa rolę w relaksacji mięśni gładkich. [dostarczone przez RefSeq, styczeń 2012].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego HSP20/HSPB6
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)