Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5701531
Sigma-Aldrich
Anti-DKC1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.42 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DKC1(1736)
Opis ogólny
This gene functions in two distinct complexes. It plays an active role in telomerase stabilization and maintenance, as well as recognition of snoRNAs containing H/ACA sequences which provides stability during biogenesis and assembly into H/ACA small nucleolar RNA ribonucleoproteins (snoRNPs). This gene is highly conserved and widely expressed, and may play additional roles in nucleo-cytoplasmic shuttling, DNA damage response, and cell adhesion. Mutations have been associated with X-linked dyskeratosis congenita. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jan 2014]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human DKC1
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)