PLA0069
Rabbit anti-RPA70 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonim(y):
70kDa, HSSB, MST075, MSTP075, REPA1, RF-A, RF-A protein 1, RP-A, RP-A p70, RPA70, replication factor A protein 1, replication protein A1, replication protein A1 (70kD), single-stranded DNA-binding protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klasa czystości
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: 1:1,000-1:5,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
nr dostępu
NP_002936.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
rabbit ... RPA70(6117)
Immunogen
Postać fizyczna