Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μL | Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DKC1(1736)
General description
Immunogen
Application
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia odzyskała dyskerynę związaną z aktywną telomerazą w komórkach HEK293T z nadekspresją telomerazy (dzięki uprzejmości laboratoriów dr Hildy Pickett i dr Tracy Bryan, Children s Medical Research Institute, Australia).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Dyskerin w aplikacji Western Blotting (O′Brien, R., et. al. (2016). Cancer Res. 76(12):3604-17).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Dyskerin w połowie fazy S komórek HEK293T. Sygnał zanika po leczeniu siRNA przeciwko Dyskerynie. (Moye, A.L., et. al. (2015). Nat Commun. 6:7643).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Dyskerin w komórkach HeLa. (telomeraza dodatnia) (dzięki uprzejmości laboratoriów dr Hildy Pickett i dr Tracy Bryan, Children s Medical Research Institute, Australia).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Dyskerin w lizacie komórek HEK293. Sygnał został usunięty po leczeniu siRNA przeciwko Dyskerynie (dzięki uprzejmości laboratoriów dr Hildy Pickett i dr Tracy Bryan, Children s Medical Research Institute, Australia).
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Dyskerin in 10 µg of SW480 cell lysate.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form - |
| technique(s) immunofluorescence: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:50-1:200 | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, indirect immunofluorescence: suitable, western blot: 1 μg/mL | technique(s) immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000 |
| Gene Information human ... DKC1(1736) | Gene Information human ... DKC1(1736) | Gene Information human ... DKC1(1736) | Gene Information human ... DKC1(1736) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABE2587 | 04054839339592 |
| ABE2587-25UL | 04054839464713 |