Kluczowe dokumenty
SAB5701136
Sigma-Aldrich
Anty TGFB1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
2.59 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TGFB1(7040)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny cytokin transformującego czynnika wzrostu beta (TGFB), które są wielofunkcyjnymi peptydami regulującymi proliferację, różnicowanie, adhezję, migrację i inne funkcje w wielu typach komórek. Wiele komórek posiada receptory TGFB, a białko to pozytywnie i negatywnie reguluje wiele innych czynników wzrostu. Wydzielane białko jest rozszczepiane na peptyd związany z latencją (LAP) i dojrzały peptyd TGFB1 i występuje albo w postaci utajonej złożonej z homodimeru TGFB1, homodimeru LAP i utajonego białka wiążącego TGFB1, albo w postaci aktywnej złożonej z homodimeru TGFB1. Dojrzały peptyd może również tworzyć heterodimery z innymi członkami rodziny TGFB. Gen ten jest często regulowany w górę w komórkach nowotworowych, a mutacje w tym genie powodują chorobę Camuratiego-Engelmanna.
Immunogen
Rekombinowane białko ludzkiego TGFB1.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)