Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB4502958
Sigma-Aldrich
Anti-TGF β Receptor I antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ADRB2, ALK-5, Activin receptor-like kinase 5, ESK2, SKR4
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 55 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TGFBR1(7046)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Anti-TGF β Receptor I Antibody detects endogenous levels of total TGF β Receptor I protein.
Transforming growth factor β receptor-1 (TGF-β R1), also known as activin receptor-like kinase 5 (ALK5) receptor, is encoded by the gene mapped to human chromosome 9q22.3. It is widely expressed in human tissues.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human TGF beta Receptor I.
Immunogen Range: 131-180
Zastosowanie
Anti-TGF β Receptor I antibody produced in rabbit has been used for:
  • Immunohistochemistry[1]
  • Western blotting[2]
  • Immunofluroscence[2]
Działania biochem./fizjol.
Transforming growth factor β receptor-1 (TGF-β R1) plays an essential role in carbon nanotube-induced fibrogenesis by enhancing collagen production in lung fibroblasts. TβR-dependent signals plays a crucial role in cell growth and differentiation, and polymorphism or mutation of TGF-β R1 leads to head and neck cancer. Activin receptor-like kinase 5 (ALK5) or TGF-β R1 promotes the phosphorylation of small mothers against decapentaplegic (Smad) 2 and Smad3. Activated ALK5 inhibits migration and proliferation of endothelial cells (ECs). ALK1 acts as an antagonist for ALK5/Smad signaling. Mutation of TGF-β R1 can also cause autosomal dominant skin cancer called multiple self-healing squamous epithelioma (MSSE) or Ferguson-Smith disease (FSD).
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Feng Zhang et al.
BMC medical genomics, 17(1), 56-56 (2024-02-21)
Liver fibrosis is a major global healths problem; nevertheless, its molecular mechanism are not completely clear. This study aimed to build a lncRNA-miRNA-mRNA network, identify potentially related lncRNAs, and explore the pathogenesis of liver fibrosis. We used the Gene Expression
T J Knobloch et al.
Mutation research, 479(1-2), 131-139 (2001-07-27)
Transforming growth factor-beta receptor (TbetaR)-dependent signals are critical for cell growth and differentiation and are often disrupted during tumorigenesis. The entire coding region of TbetaR-I and flanking intron sequences from 30 head and neck carcinomas were examined for alterations using
Wenlong Yang et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 134, 119-130 (2019-07-13)
Trimethylamine N-oxide (TMAO), a gut microbe-derived metabolite of dietary choline and other trimethylamine-containing nutrients, has been associated with poor prognosis in coronary heart disease. However, the role and underlying mechanisms of TMAO in the cardiac fibrosis after myocardial infarction (MI)
Rongfen Gao et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2023, 5012474-5012474 (2023-02-15)
Both epithelial-to-mesenchymal (EMT) and endothelial-to-mesenchymal (EndMT) transitions have shown to contribute to the development and progression of kidney fibrosis. It has been reported that apelin, a regulatory peptide, alleviates EMT by inhibiting the transforming growth factor β (TGFβ) pathway in
David R Goudie et al.
Nature genetics, 43(4), 365-369 (2011-03-02)
Multiple self-healing squamous epithelioma (MSSE), also known as Ferguson-Smith disease (FSD), is an autosomal-dominant skin cancer condition characterized by multiple squamous-carcinoma-like locally invasive skin tumors that grow rapidly for a few weeks before spontaneously regressing, leaving scars. High-throughput genomic sequencing