Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA052673
Sigma-Aldrich
Anti-SLC7A5 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD98, Anti-D16S469E, Anti-E16, Anti-LAT1, Anti-MPE16
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
AEEKEEAREKMLAAKSADGSAPAGEGEGVTLQRNI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC7A5(8140)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SLC7A5 (solute carrier family 7 member 5) jest niezależnym od sodu transporterem, zlokalizowanym na ludzkim chromosomie 16q24.2. Zazwyczaj ulega ekspresji w błonie komórek inwazyjnego raka piersi. SLC7A5 jest również znany jako LAT1 (transporter aminokwasów typu L 1).
Immunogen
rodzina transporterów substancji rozpuszczonych 7 (lekki łańcuch transportera aminokwasów, system L), członek 5
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży. Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokoły i inne przydatne informacje.
Przeciwciało Anti-SLC7A5 zostało użyte w mikroskopii immunofluorescencyjnej.[1]
Działania biochem./fizjol.
SLC7A5 (solute carrier family 7 member 5) służy jako kluczowy transporter aminokwasów w ludzkich komórkach raka grasicy. Pomaga w utrzymaniu wewnątrzkomórkowej leucyny, głównego regulatora szlaku sygnałowego ssaczego celu kompleksu rapamycyny1 (mTORC1). SLC7A5 pomaga wchłaniać niezbędne aminokwasy do komórek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84340
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Characterization of 5-(2-
Ahmed Abbas et al.
F1000Research, 5, 1851-1851 (2016-12-06)
Yasuhiro Saito et al.
Communications biology, 5(1), 403-403 (2022-05-03)
Estrogen receptor (ER) positive breast cancer represents 75% of all breast cancers in women. Although patients with ER+ cancers receive endocrine therapies, more than 30% develop resistance and succumb to the disease, highlighting the need to understand endocrine resistance. Here
LAT1 acts as a crucial transporter of amino acids in human thymic carcinoma cells.
Hayashi K, et al.
Journal of Pharmacological Sciences, 132(3), 201-204 (2016)
The amino acid transporter SLC7A5 confers a poor prognosis in the highly proliferative breast cancer subtypes and is a key therapeutic target in luminal B tumours.
El Ansari R, et al.
Breast Cancer Research, 20(1), 21-21 (2018)
Danay Cibrian et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 145(1), 199-214 (2019-10-13)
Psoriasis is a frequent inflammatory skin disease that is mainly mediated by IL-23, IL-1β, and IL-17 cytokines. Although psoriasis is a hyperproliferative skin disorder, the possible role of amino acid transporters has remained unexplored. We sought to investigate the role