Key Documents
SAB5701010
Sigma-Aldrich
Anti-CD127/IL7R antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1.34 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL7R(3575)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a receptor for interleukin 7 (IL7). The function of this receptor requires the interleukin 2 receptor, gamma chain (IL2RG), which is a common gamma chain shared by the receptors of various cytokines, including interleukins 2, 4, 7, 9, and 15. This protein has been shown to play a critical role in V(D)J recombination during lymphocyte development. Defects in this gene may be associated with severe combined immunodeficiency (SCID). Alternatively spliced transcript variants have been found. [provided by RefSeq, Dec 2015]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human CD127/IL7R
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1