Kluczowe dokumenty
SAB5701372
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwkotryptazie komórek tucznych(TPSB2)
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.48 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:1000-1:3000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TPSB2(64499)
Opis ogólny
Tryptazy obejmują rodzinę trypsynopodobnych proteaz serynowych, rodzinę peptydaz S1. Tryptazy są aktywne enzymatycznie tylko jako tetramery stabilizowane heparyną i są odporne na wszystkie znane endogenne inhibitory proteaz. Kilka genów tryptazy jest skupionych na chromosomie 16p13.3. Geny te charakteryzują się kilkoma odrębnymi cechami. Mają one wysoce konserwatywny 3' UTR i zawierają tandemowe sekwencje powtarzające się na boku 5' i 3' UTR, które, jak się uważa, odgrywają rolę w regulacji stabilności mRNA. Geny te posiadają intron bezpośrednio przed inicjującym kodonem Met, który oddziela miejsce inicjacji transkrypcji od sekwencji kodującej białko. Cecha ta jest charakterystyczna dla tryptaz, ale nietypowa dla innych genów. Allele tego genu wykazują niezwykłą ilość zmienności sekwencji, tak że kiedyś uważano, że allele reprezentują dwa oddzielne geny, beta II i beta III. Tryptazy beta wydają się być głównymi izoenzymami wyrażanymi w komórkach tucznych, podczas gdy w bazofilach dominują tryptazy alfa. Tryptazy zostały zaangażowane jako mediatory w patogenezie astmy i innych zaburzeń alergicznych i zapalnych. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiej tryptazy komórek tucznych (TPSB2) (TPSB2)
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)