Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB5700845
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SQSTM1/p62produkowane u królików
Synonim(y):
A170, DMRV, FTDALS3, NADGP, OSIL, PDB3, SQSTM1, ZIP3, p60, p62, p62B
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
38
47
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
3.14 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SQSTM1(8878)
Opis ogólny
Gen ten koduje wielofunkcyjne białko, które wiąże ubikwitynę i reguluje aktywację szlaku sygnałowego czynnika jądrowego kappa-B (NF-kB). Białko funkcjonuje jako białko rusztowania/adaptora w połączeniu z czynnikiem 6 związanym z receptorem TNF, pośrednicząc w aktywacji NF-kB w odpowiedzi na sygnały poprzedzające. Dla tego genu zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące te same lub różne izoformy. Mutacje w tym genie powodują sporadyczną i rodzinną chorobę Pageta kości.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-440 ludzkiego SQSTM1 / p62 (NP_001135770.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)