Kluczowe dokumenty
SAB1306492
Sigma-Aldrich
ANTI-ZO1(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
TJP1, Tight junction protein 1, Tight junction protein ZO-1, ZO1, Zona occludens protein 1
Wybierz wielkość
400 μL
2040,00 zł
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
400 μL
2040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
195459 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TJP1(7082)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko ścisłego połączenia 1 (TJP1) lub białko zona occludens 1 (ZO1) jest białkiem adaptorowym. Działa jako białko rusztowania między ścisłym połączeniem a cytoszkieletem aktyny. ZO1 ma masę cząsteczkową 220 kDa i jest częścią rodziny homologów kinazy guanylanowej związanej z błoną. Białko posiada trzy domeny PDZ na swoim końcu aminowym, domenę SH3 i region, który wykazuje homologię do kinazy guanylanowej. Gen ZO1 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 15q13.1.
Zastosowanie
Przeciwciało ANTI-ZO1(C-TERMINAL) wytwarzane u królika zostało użyte w immunofluorescencji.
Działania biochem./fizjol.
Białko ścisłego połączenia 1 (TJP1) lub białko zona occludens 1 (ZO1) odgrywa rolę w tworzeniu światła nabłonka. Wchodzi w interakcje z okludyną i moduluje regulację bariery szczelnego połączenia. ZO1 jest również zaangażowane w tworzenie warstwy odontoblastów i regulację cytoszkieletu aktomiozyny. Niska ekspresja ZO1 została powiązana ze zwiększoną inwazyjnością komórek w raku piersi, raku jelita grubego i nowotworach przewodu pokarmowego.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The N and C termini of ZO-1 are surrounded by distinct proteins and functional protein networks.
Van Itallie CM, et al.
Journal de Biologie Buccale (2013)
Genome-wide association study of patient and clinician rated global impression severity during antipsychotic treatment
Shaunna L, et al.
Pharmacogenetics and Genomics (2013)
ZO-1 controls endothelial adherens junctions, cell-cell tension, angiogenesis, and barrier formation.
Tornavaca O, et al.
Journal of Cellular Biochemistry (2015)
Novel role of zonula occludens-1: A tight junction protein closely associated with the odontoblast differentiation of human dental pulp cells.
Xu J, et al.
Cell Biol. (2016)
ZO-1 interactions with F-actin and occludin direct epithelial polarization and single lumen specification in 3D culture.
Odenwald MA, et al.
Journal of Cell Science (2017)