Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700783
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-DRP1produkowane u królików
Synonim(y):
DLP1, DNM1L, DRP1, DVLP, DYMPLE, EMPF, EMPF1, HDYNIV
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
60
78
79
80
81
82
83
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
2.07 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNM1L(10059)
Opis ogólny
Gen ten koduje GTPazę należącą do nadrodziny dynamin. Kodowane białko pośredniczy w podziale mitochondriów i peroksysomów oraz jest zaangażowane w regulowaną rozwojowo apoptozę i zaprogramowaną martwicę. Dysfunkcja tego genu jest związana z kilkoma zaburzeniami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera. Mutacje w tym genie są związane z autosomalnym dominującym zaburzeniem, śmiertelną encefalopatią spowodowaną wadliwym rozszczepieniem mitochondriów i peroksysomów (EMPF). Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 411-710 ludzkiego DRP1 (NP_036193.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)