Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5701092
Sigma-Aldrich
Anty-DRP1
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
2.68 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNM1L(10059)
Opis ogólny
Gen ten koduje GTPazę należącą do nadrodziny dynamin. Kodowane białko pośredniczy w podziale mitochondriów i peroksysomów oraz jest zaangażowane w regulowaną rozwojowo apoptozę i zaprogramowaną martwicę. Dysfunkcja tego genu jest związana z kilkoma zaburzeniami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera. Mutacje w tym genie są związane z autosomalnym dominującym zaburzeniem, śmiertelną encefalopatią spowodowaną wadliwym rozszczepieniem mitochondriów i peroksysomów (EMPF). Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko ludzkiego DRP1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)