Kluczowe dokumenty
SAB5700709
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CREB1produkowane u królików
Synonim(y):
CREB, CREB-1, CREB1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
25
35
36
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1.26 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CREB1(1385)
Opis ogólny
Gen ten koduje czynnik transkrypcyjny należący do rodziny białek wiążących DNA (leucine zipper). Białko to wiąże się jako homodimer z elementem reagującym na cAMP, oktamerycznym palindromem. Białko to jest fosforylowane przez kilka kinaz białkowych i indukuje transkrypcję genów w odpowiedzi na hormonalną stymulację szlaku cAMP. Alternatywny splicing tego genu skutkuje kilkoma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-341 ludzkiego CREB1 (NP_604391.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)