Kluczowe dokumenty
SAB5700696
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko E-kadherynieprodukowane u królików
Synonim(y):
Arc-1, CD324, CDH1, CDHE, E-kadheryna, ECAD, LCAM, UVO
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
90
97
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
4.19 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH1(999)
Opis ogólny
Gen ten koduje klasyczną kadherynę z nadrodziny kadheryn. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu, z których co najmniej jeden koduje preproteinę, która jest przetwarzana proteolitycznie w celu wytworzenia dojrzałej glikoproteiny. To zależne od wapnia białko adhezyjne komórka-komórka składa się z pięciu zewnątrzkomórkowych powtórzeń kadheryny, regionu transbłonowego i wysoce konserwatywnego ogona cytoplazmatycznego. Mutacje w tym genie są skorelowane z rakiem żołądka, piersi, jelita grubego, tarczycy i jajnika. Uważa się, że utrata funkcji tego genu przyczynia się do progresji raka poprzez zwiększenie proliferacji, inwazji i/lub przerzutów. Ektodomena tego białka pośredniczy w adhezji bakterii do komórek ssaków, a domena cytoplazmatyczna jest wymagana do internalizacji. Gen ten jest obecny w klastrze genów z innymi członkami rodziny kadheryn na chromosomie 16.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 700-800 ludzkiej E-kadheryny (NP_004351.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)