Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5700694
Sigma-Aldrich
Anti-MAP1LC3A antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
ATG8E, LC3, LC3A, MAP1ALC3, MAP1BLC3, MAP1LC3A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-MAP1LC3Aprodukowane u królików,
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
14
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
stężenie
0.84 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
MAP1A i MAP1B to białka związane z mikrotubulami, które pośredniczą w fizycznych interakcjach między mikrotubulami i składnikami cytoszkieletu. MAP1A i MAP1B składają się z podjednostki łańcucha ciężkiego i wielu podjednostek łańcucha lekkiego. Białko kodowane przez ten gen jest jedną z podjednostek łańcucha lekkiego i może wiązać się z MAP1A lub MAP1B. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. Ekspresja wariantu 1 jest tłumiona w wielu liniach komórek nowotworowych, co sugeruje, że może on być zaangażowany w kancerogenezę.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego MAP1LC3A (NP_115903.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)