Kluczowe dokumenty
SAB2100139
Sigma-Aldrich
Anti-AR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-AIS, Anti-Androgen receptor, Anti-DHTR, Anti-HUMARA, Anti-KD
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
99 kDa
reaktywność gatunkowa
human, horse, dog, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... AR(367)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego AR
Działania biochem./fizjol.
AR ma 3 główne domeny funkcjonalne: domenę N-końcową, domenę wiążącą DNA i domenę wiążącą androgeny. Białko funkcjonuje jako czynnik transkrypcyjny aktywowany hormonem steroidowym. Po związaniu ligandu hormonalnego receptor dysocjuje od białek pomocniczych, przemieszcza się do jądra, dimeryzuje, a następnie stymuluje transkrypcję genów reagujących na androgeny. Gen ten zawiera 2 polimorficzne segmenty powtórzeń trinukleotydowych, które kodują odcinki poliglutaminy i poliglicyny w N-końcowej domenie transaktywacyjnej jego białka. Ekspansja szlaku poliglutaminowego powoduje rdzeniowy zanik mięśni (choroba Kennedy'ego). Mutacje w tym genie są również związane z całkowitą niewrażliwością na androgeny (CAIS). Gen receptora androgenowego ma ponad 90 kb długości i koduje białko, które ma 3 główne domeny funkcjonalne: domenę N-końcową, domenę wiążącą DNA i domenę wiążącą androgeny. Białko działa jako czynnik transkrypcyjny aktywowany hormonem steroidowym. Po związaniu ligandu hormonalnego receptor dysocjuje od białek pomocniczych, przemieszcza się do jądra, dimeryzuje, a następnie stymuluje transkrypcję genów reagujących na androgeny. Gen ten zawiera 2 polimorficzne segmenty powtórzeń trinukleotydowych, które kodują odcinki poliglutaminy i poliglicyny w N-końcowej domenie transaktywacyjnej jego białka. Ekspansja szlaku poliglutaminowego powoduje rdzeniowy zanik mięśni (choroba Kennedy'ego). Mutacje w tym genie są również związane z całkowitą niewrażliwością na androgeny (CAIS). Opisano dwa alternatywnie splicowane warianty kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MEVQLGLGRVYPRPPSKTYRGAFQNLFQSVREVIQNPGPRHPEAASAAPP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Linda M Dairiki Shortliffe et al.
The Journal of urology, 191(6), 1913-1919 (2014-02-13)
Testosterone affects male development, maturation and aging but limited data exist on testosterone effects on the juvenile genitourinary system. We hypothesized that testosterone has bladder and kidney developmental effects, and investigated this in juvenile male rats. To examine the testosterone
F Tian et al.
Andrologia, 46(8), 859-866 (2013-10-16)
AR3, a major one of androgen receptor (AR) splice variants, has been shown to play a pivotal role in concert with AR signalling in prostate cancer. The present study was undertaken to characterise the expression pattern of AR3 in normal
Naoki Terada et al.
Journal of cellular biochemistry, 115(9), 1505-1515 (2014-03-08)
Prostate cancer is a heterogeneous disease and thus, it is important to understand whether among the heterogeneous collection of cell types, androgen-deprivation insensitive cells exist prior to hormonal manipulation. We established several LNCaP subclones with distinct insensitivities to androgen deprivation
Melissa A Babcook et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(10), 2288-2302 (2014-08-15)
Docetaxel chemotherapy remains a standard of care for metastatic castration-resistant prostate cancer (CRPC). Docetaxel modestly increases survival, yet results in frequent occurrence of side effects and resistant disease. An alternate chemotherapy with greater efficacy and minimal side effects is needed.
James M Amos-Landgraf et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16514-16519 (2014-11-05)
It recently has been recognized that men develop colonic adenomas and carcinomas at an earlier age and at a higher rate than women. In the Apc(Pirc/+) (Pirc) rat model of early colonic cancer, this sex susceptibility was recapitulated, with male