Informacje o tej pozycji
Form:
liquid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human plasma
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human plasma
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 3922
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
≥150 units/mg protein (clotting assay)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Natywny czynnik krzepnięcia IX z ludzkiego osocza. Sprzedawany na podstawie jednostek równoważnych osocza. 100 jednostek równoważnych osocza odpowiada 500 µg czynnika IX. In vivo aktywacja czynnika IX do IXa zachodzi za pośrednictwem kompleksu czynnika tkankowego/czynnika VIIa (szlak zewnątrzpochodny) lub czynnika XIa (szlak wewnątrzpochodny). Aktywowany czynnik IXa, w kompleksie z czynnikiem VIIIa, może następnie przekształcić czynnik X w Xa, składnik katalityczny kompleksu protrombinazy.
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 100 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, 1 mM benzydamidyny, pH 7,5.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Przygotowany z osocza, które zostało poddane certyfikowanym testom na obecność HBsAg oraz przeciwciał przeciwko HIV i HCV.
Analysis Note
Aktywność krzepnięcia jest określana przez porównanie z krzywą standardową wytworzoną przy użyciu normalnego ludzkiego osocza.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1