Kluczowe dokumenty
SAB5700511
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-STAT1-Y701wytwarzane u królika
Synonim(y):
CANDF7, IMD31A, IMD31B, IMD31C, ISGF-3, STAT1, STAT1 alfa, STAT91
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
83
87
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1.95 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr701)
informacje o genach
human ... STAT1(6772)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek STAT. W odpowiedzi na cytokiny i czynniki wzrostu członkowie rodziny STAT są fosforylowani przez kinazy związane z receptorami, a następnie tworzą homo- lub heterodimery, które przemieszczają się do jądra komórkowego, gdzie działają jako aktywatory transkrypcji. Białko to może być aktywowane przez różne ligandy, w tym interferon alfa, interferon gamma, EGF, PDGF i IL6. Białko to pośredniczy w ekspresji różnych genów, co uważa się za ważne dla żywotności komórek w odpowiedzi na różne bodźce komórkowe i patogeny. Opisano dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół Y701 ludzkiego STAT1.
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)