Kluczowe dokumenty
SAB4300032
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-STAT1 (pTyr701) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZp686B04100 antibody produced in rabbit, Anti-ISGF-3 antibody produced in rabbit, Anti-STAT91 antibody produced in rabbit, Anti-signal transducer and activator of transcription 1, 91kDa antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μG
3110,00 zł
3110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1520
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
3110,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
3110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1520
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~91 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(T-G-YP-I-K)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr701)
informacje o genach
human ... STAT1(6772)
Opis ogólny
Gen transduktora sygnału i aktywatora transkrypcji 1 (STAT1) jest mapowany na ludzki chromosom 2q32.2. Jest on częścią rodziny białek STAT. STAT1 występuje w dwóch izoformach, STAT1α i STAT1β o masie cząsteczkowej odpowiednio 91 kDa i 84 kDa. Białko wykazuje wszechobecną ekspresję.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji tyrozyny 701 (T-G-Y(p)-I-K), zgodnie z białkiem STAT1.
Działania biochem./fizjol.
Transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 1 (STAT1) odgrywa istotną rolę w sygnalizacji interferonu (IFN). Fosfo-STAT1 reguluje geny pro- i antyapoptotyczne po kilku reakcjach wywołanych stresem. Wchodzi w interakcje z p53 i promuje aktywność transkrypcyjną genów i apoptozę, w której pośredniczy p53. STAT1 jest również istotnym czynnikiem szlaków punktów kontrolnych indukowanych stresem i uszkodzeniami DNA, a zatem działa jako supresor nowotworu.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Assignment1 of STAT1 to human chromosome 2q32 by FISH and radiation hybrids.
Haddad B
Cytogenetics and Cell Genetics (1998)
Epigallocatechin-3-gallate inhibits STAT-1 activation and protects cardiac myocytes from ischemia/reperfusion-induced apoptosis.
Faseb Journal (2004)
STAT-1: a novel regulator of apoptosis.
Stephanou A and Latchman DS
International Journal of Experimental Pathology (2003)
cDNA cloning, expression and chromosome mapping of the human STAT4 gene: both STAT4 and STAT1 genes are mapped to 2q32.2-->q32.3.
Yamamoto K
Cytogenetics and Cell Genetics (1997)