SAB2701819
Anti-PCNA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
cb16, fb36g03, pcna, wu:fa28e03
Wybierz wielkość
1980,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1980,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
zebrafish, (Japanese Medaka)
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: 500-3000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
zebrafish ... pcna(30678)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PCNA zostało użyte do wykrywania proliferujących komórek metodą immunofluorescencji.[3]
Działania biochem./fizjol.
Antygen jądrowy komórek proliferujących (PCNA) kontroluje produkcję nici wiodącej i opóźnionej, które są wymagane do powielania DNA. Działa jako białko regulujące cykl komórkowy.[4] Białko to reguluje apoptozę. PCNA jest również zaangażowany w niereplikacyjne zdarzenia syntezy DNA.[1]
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)