Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
SAB5700330
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-STAT1-S727wytwarzane u królika
Synonim(y):
CANDF7, IMD31A, IMD31B, IMD31C, ISGF-3, STAT1, STAT1 alfa, STAT91
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
83
87
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1.31 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer727)
informacje o genach
human ... STAT1(6772)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek STAT. W odpowiedzi na cytokiny i czynniki wzrostu członkowie rodziny STAT są fosforylowani przez kinazy związane z receptorami, a następnie tworzą homo- lub heterodimery, które przemieszczają się do jądra komórkowego, gdzie działają jako aktywatory transkrypcji. Białko to może być aktywowane przez różne ligandy, w tym interferon alfa, interferon gamma, EGF, PDGF i IL6. Białko to pośredniczy w ekspresji różnych genów, co uważa się za ważne dla żywotności komórek w odpowiedzi na różne bodźce komórkowe i patogeny. Opisano dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S727 ludzkiego STAT1 (NP_009330.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)