Kluczowe dokumenty
SAB5700418
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-beta-katenina-S552wytwarzane u królika
Synonim(y):
CTNNB, CTNNB1, MRD19, beta-katenina, pancernik
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
85
9
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1.48 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer552)
informacje o genach
human ... CTNNB1(1499)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest częścią kompleksu białek tworzących połączenia przylegania (AJ). AJs są niezbędne do tworzenia i utrzymywania warstw komórek nabłonkowych poprzez regulację wzrostu komórek i adhezji między komórkami. Kodowane białko zakotwicza również cytoszkielet aktyny i może być odpowiedzialne za przekazywanie sygnału hamującego kontakt, który powoduje, że komórki przestają się dzielić, gdy arkusz nabłonka jest kompletny. Wreszcie, białko to wiąże się z produktem genu APC, który jest zmutowany w gruczolakowatej polipowatości jelita grubego. Mutacje w tym genie są przyczyną raka jelita grubego (CRC), pilomatrixoma (PTR), medulloblastoma (MDB) i raka jajnika. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S552 ludzkiej beta-kateniny (NP_001091679).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)