Kluczowe dokumenty
SAB5700036
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PIGRwytwarzane u królika
Synonim(y):
PIGR
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
83
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
2.63 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIGR(5284)
Opis ogólny
Gen ten należy do nadrodziny immunoglobulin. Kodowany receptor poli-Ig wiąże polimeryczne cząsteczki immunoglobulin na podstawno-bocznej powierzchni komórek nabłonkowych; kompleks jest następnie transportowany przez komórkę w celu wydzielenia na powierzchni wierzchołkowej. Stwierdzono istotny związek między nefropatią immunoglobulinową A a kilkoma SNP w tym genie.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 661-764 ludzkiego PIGR (NP_002635.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)