Merck
SAB5700130
Sigma-Aldrich
Anti-SCD antibody produced in rabbit
Synonim(y):
FADS5, MSTP008, SCD, SCD1, SCDOS, hSCD1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
41
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
0.97 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SCD(6319)
Opis ogólny
This gene encodes an enzyme involved in fatty acid biosynthesis, primarily the synthesis of oleic acid. The protein belongs to the fatty acid desaturase family and is an integral membrane protein located in the endoplasmic reticulum. Transcripts of approximately 3.9 and 5.2 kb, differing only by alternative polyadenlyation signals, have been detected. A gene encoding a similar enzyme is located on chromosome 4 and a pseudogene of this gene is located on chromosome 17.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200 to the C-terminus of human SCD (NP_005054.3).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,23.5% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1