Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5700096
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CYP3A4produkowane u królików
Synonim(y):
CP33, CP34, CYP3A, CYP3A3, CYP3A4, CYPIIIA3, CYPIIIA4, HLP, NF-25, P450C3, P450PCN1
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
57
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.77 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:20-1:100
immunohistochemistry: 1:20-1:50
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYP3A4(1576)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka nadrodziny enzymów cytochromu P450. Białka cytochromu P450 są monooksygenazami, które katalizują wiele reakcji związanych z metabolizmem leków i syntezą cholesterolu, steroidów i innych lipidów. Białko to lokalizuje się w retikulum endoplazmatycznym, a jego ekspresja jest indukowana przez glukokortykoidy i niektóre środki farmakologiczne. Enzym ten bierze udział w metabolizmie około połowy stosowanych obecnie leków, w tym acetaminofenu, kodeiny, cyklosporyny A, diazepamu i erytromycyny. Enzym ten metabolizuje również niektóre steroidy i substancje rakotwórcze. Gen ten jest częścią klastra genów cytochromu P450 na chromosomie 7q21.1. Wcześniej uważano, że istnieje inny gen CYP3A, CYP3A3; jednak obecnie uważa się, że sekwencja ta reprezentuje wariant transkrypcji CYP3A4. Zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 244-503 ludzkiego CYP3A4 (NP_059488.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 4 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)