Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700025
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-KRT8wytwarzane u królika
Synonim(y):
CARD2, CK-8, CK8, CYK8, K2C8, K8, KO, KRT8, keratyna 8
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53
56
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
0.98 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT8(3856)
Opis ogólny
Gen ten jest członkiem rodziny keratyn typu II skupionej na długim ramieniu chromosomu 12. Keratyny typu I i II heteropolimeryzują, tworząc filamenty pośredniej wielkości w cytoplazmie komórek nabłonkowych. Produkt tego genu zazwyczaj dimeryzuje z keratyną 18, tworząc filament pośredni w prostych jednowarstwowych komórkach nabłonkowych. Białko to odgrywa rolę w utrzymaniu integralności strukturalnej komórek, a także funkcjonuje w transdukcji sygnału i różnicowaniu komórkowym. Mutacje w tym genie powodują kryptogenną marskość wątroby. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-483 ludzkiej cytokeratyny-8 (NP_002264.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)