SAB5600123
Anti-Trimethyl-Histone H3 (Lys4) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM340, purified immunoglobulin
Wybierz wielkość
2070,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2070,00 zł
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM340, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
vertebrates
metody
ChIP: suitable
ELISA: 1-10 μg/mL
multiplexing: 0.5-2 μg/mL
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
trimethylation (Lys4)
informacje o genach
human ... H3C1(8350)
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)