Kluczowe dokumenty
MABF173E
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD3 (ludzkie), PerCP, klon SK7
clone SK7, from mouse, Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Synonim(y):
T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, CD antigen CD3e, CD3
Wybierz wielkość
25 TESTS
1200,00 zł
100 TESTS
2510,00 zł
500 TESTS
10 710,00 zł
1200,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 TESTS
1200,00 zł
100 TESTS
2510,00 zł
500 TESTS
10 710,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1200,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SK7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD3E(916)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało SK7 jest specyficzne dla ludzkiego CD3e, znanego również jako CD3 epsilon, podjednostki 20 kDa kompleksu receptora komórek T, wraz z CD3 gamma i CD3 delta. Te integralne łańcuchy białkowe błony łączą się z dodatkowymi łańcuchami receptora komórek T (TCR), a także łańcuchem CD3 zeta, tworząc kompleks receptora komórek T - CD3. Wraz ze współreceptorami CD4 lub CD8, kompleks ten służy do rozpoznawania antygenów związanych z cząsteczkami MHC na komórkach prezentujących antygen. Interakcje te promują sygnalizację receptora komórek T (aktywację komórek T), indukując proliferację komórek, różnicowanie, produkcję cytokin lub śmierć komórek wywołaną aktywacją. CD3 ulega zróżnicowanej ekspresji podczas rozwoju tymocytów do komórek T i na wszystkich dojrzałych komórkach T. Przeciwciało SK7 jest szeroko stosowanym markerem fenotypowym dla ludzkich komórek T. Przeciwciało to może indukować aktywację komórek T w obecności monocytów. Wykazano również, że przeciwciało reaguje krzyżowo z CD3 szympansa. Wiązanie klonu SK7 może być blokowane przez alternatywny klon anty-ludzki CD3, OKT3. Należy wybrać odpowiedni format dla każdego zastosowania.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Zastosowanie
Anti-CD3 (human), PerCP, clone SK7 Antibody to przeciwciało przeciwko CD3 do stosowania w cytometrii przepływowej.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD3 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne zawierające 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.