Kluczowe dokumenty
SAB5500087
Sigma-Aldrich
Anti-COX2 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP21, recombinant, expressed in proprietary host, tissue culture supernatant
Wybierz wielkość
100 μL
1510,00 zł
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1510,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
tissue culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP21, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse, frog, bovine, rat, dog
metody
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTGS2(5743)
Opis ogólny
COX-2 (cyklooksygenaza-2) jest indukowalnym enzymem. Bierze udział w odpowiedzi komórek na czynniki wzrostu, promotory nowotworów i cytokiny, które indukują jego ekspresję. Biorąc pod uwagę jego rolę w syntezie prostaglandyn, COX-2 jest zatem interesujący w badaniu regulacji odpowiedzi immunologicznej. COX-2 jest indukowany przez wiele różnych bodźców i początkowo został zidentyfikowany jako gen natychmiastowej odpowiedzi na wzrost. Ponadto ekspresja COX-2 znacznie wzrosła w 85-90% przypadków gruczolakoraka jelita grubego u ludzi, podczas gdy poziom COX-1 pozostaje niezmieniony.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający C-końcowi szczurzego COX-2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego dostarczonego jako supernatant hodowli tkankowej w buforze TBS/1% BSA o pH 7,5 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manyi Sun et al.
Molecular medicine reports, 23(2) (2020-12-11)
Neuropathic pain is induced by primary injury and dysfunction of the nervous system, and is accompanied by the activation of inflammation signaling pathways. Yin Yang 1 (YY1) is reported to be involved in inflammation; however, its role in the development of neuropathic
Yoshihiro Watanabe et al.
American journal of translational research, 12(3), 1096-1113 (2020-04-10)
Cyclooxygenase-2 (Cox-2) has been shown to promote cancer initiation and progression through pleiotropic functions including induction of epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) via its predominant product prostaglandin E2 that binds to the cognate receptor EP2. Hence, pharmacological inhibition at the level of