Merck
SAB4200576
Sigma-Aldrich
Anti-COX2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
200 μL
1512,00 zł
1512,00 zł
Cena katalogowa2160,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1514
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
1512,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1512,00 zł
Cena katalogowa2160,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1514
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~75 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using RAW-264.7 cells stimulated with LPS
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using lysates of RAW-264.7 cells stimulated with LPS, and of HEK-293T cells overexpressing human COX2
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COX2(5743)
Opis ogólny
Podjednostka II oksydazy cytochromu c (COX2) jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 1. Kodowane białko jest jedną z izoform białka COX. Ulega ekspresji w określonych komórkach, takich jak aktywowane makrofagi, monocyty, neutrofile i limfocyty, w odpowiedzi na bodźce zapalne, takie jak mitogen, cytokiny i czynniki wzrostu.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający wewnętrznej sekwencji ludzkiego COX2 (GeneID: 5743), sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja ma wysoką homologię do szczurzego COX2 (83% identyczności) i mysiego COX2 (82% identyczności).
Zastosowanie
Przeciwciało anty-COX2 wyprodukowane u królika zostało użyte do barwienia immunohistochemicznego.
Działania biochem./fizjol.
Cyklooksygenaza (COX) katalizuje konwersję kwasu arachidonowego (AA) do prostaglandyn (PG). Mutacja w tym genie jest związana z rozwojem raka żołądka. Podwyższoną ekspresję genu zaobserwowano w różnych chorobach przewlekłych i autoimmunologicznych.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Expression of IL-17 and COX2 gene in peripheral blood leukocytes of vitiligo patients.
Esmaeili B, et al.
Iranian Journal of Allergy, Asthma, and Immunology, 10(2), 81-81 (2011)
Immunohistological study of the effect of extravirgin olive oil on aspartame-treated cerebellum of male albino rat
Baky F A F A .
Menoufia Medical Journal, 29(3), 728-728 (2016)
Detection and Clinical Significance of COX-2 Gene SNPs in Gastric Cancer.
Lu X, et al.
Cell Biochemistry and Biophysics, 72(3), 657-660 (2015)
Daisuke Yokokawa et al.
Experimental and therapeutic medicine, 27(2), 75-75 (2024-01-24)
Cluster of differentiation (CD)44 is a marker of dental pulp stem cells and is involved in odontoblast differentiation and calcification. Chemokine-like receptor 1 (CMKLR1), also known as chemerin receptor 23 (ChemR23) is also expressed in odontoblasts and dental pulp stem
Emilie Mathieu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 56(57), 7885-7888 (2020-06-11)
A conjugate of a Mn-based superoxide dismutase mimic with a Re-based multimodal probe 1[combining low line] was studied in a cellular model of oxidative stress. Its speciation was investigated using Re and Mn X-fluorescence. Interestingly, 1[combining low line] shows a