SAB5500080
Anti-C-ERBB-2/HER-2 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP3, tissue culture supernatant
Wybierz wielkość
2060,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2060,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
tissue culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse, rat, hamster, dog
metody
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERBB2(2064)
Opis ogólny
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)