Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 724,00 zł |
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2150,00 zł |
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2790,00 zł 2371,50 zł |
Informacje o tej pozycji
724,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
PC 10, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
human, monkey, insect, yeast, rat, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:3,000 using human tonsil sections, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, microarray: suitable, western blot: 1:3,000 using HS-68 human foreskin- cell extract
isotype
IgG2a
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PCNA(5111)
General description
Immunogen
Application
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunohistology
- immunoprecipitation
- flow cytometry
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone PC 10, ascites fluid | description clone 1G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description clone PC10, Chemicon®, from mouse | description clone PP-67, ascites fluid |
| species reactivity human, monkey, insect, yeast, rat, mouse | species reactivity human | species reactivity vertebrates, invertebrates | species reactivity human |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form ascites fluid |
| Gene Information human ... PCNA(5111) | Gene Information human ... PCNA(5111) | Gene Information human ... PCNA(5111) | Gene Information human ... MKI67(4288) |
| clone PC 10, monoclonal | clone 1G7, monoclonal | clone PC10, monoclonal | clone PP-67, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?