Merck
MAB1219
Przeciwciało anty-CD14, klon 2D-15C
clone 2D-15C, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
LPS Receptor
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2D-15C, monoclonal
Application:
FACS, IHC
Citations:
6
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2D-15C, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD14(929)
General description
BIOCHEMIA: p I = 5,8
Immunogen
Komórki jednojądrzaste krwi obwodowej człowieka.
Application
Przeciwciało anty-CD14, klon 2D-15C wykrywa poziom CD14 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w FC, IH.
To przeciwciało jest ważnym ogólnym markerem komórkowym dla jednojądrzastych fagocytów w normalnych próbkach i różnych stanach chorobowych, w tym w części przypadków białaczki szpikowej. Nadaje się do cytometrii przepływowej i barwienia immunoperoksydazą na zamrożonych skrawkach tkanek.
SUGEROWANE ROZCIEŃCZENIE
1. Cytometria przepływowa i immunofluorescencja pośrednia 1:25
Rozcieńczyć buforem izotonicznym. Stosować 50 μl na 1 x 106 komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC) w 100 μl buforu.
2. Pośrednie barwienie immunoperoksydazą - ostateczne rozcieńczenie będzie zależeć od warunków testu i zastosowanego systemu wykrywania. Jednak rozcieńczenie co najmniej 1:25 będzie miało zastosowanie do większości powszechnie stosowanych systemów.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało to należy do CD14 (przypisane przez Third International Workshop on Leucocyte Differentiation Antigens, Oxford, 1986; McMichael et al. Eds., 1986) i reaguje z białkiem o masie 50-55 kD. Wykrywa monocyty krwi, komórki Kupffera, makrofagi miazgi czerwonej, komórki dendrytyczne, a także komórki "nabłonkowe" lub olbrzymie w tkance ziarniniakowej (Hancock i in., 1983), komórki piankowate w śródmiąższu nerek (Nolasco i in., 1984) oraz łożyskowe komórki dendrytyczne i makrofagi (Barnett i in., 1984; Brooks i in., 1983; Polli i in., 1984; Hopper i in., 1986). Monocyty reagują z tym przeciwciałem na wczesnych etapach różnicowania, promonocyty i monoblasty nie. Aktywność nie jest tracona podczas aktywacji monocytów/makrofagów (Hancock i wsp., 1983).
Reaktywność komórek
Reaguje z monocytami krwi obwodowej i słabo z granulocytami. Ujemna w stosunku do płytek krwi, erytrocytów i limfocytów. Czasami pozytywny dla przewlekłej białaczki szpikowej (CML) i ostrej białaczki szpikowej (AML). Ujemny dla przewlekłej białaczki limfocytowej z komórek B (B-CLL), przewlekłej białaczki limfocytowej z komórek T (T-CLL) i ostrej białaczki limfoblastycznej (CALL).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone przeciwciało jest dostarczane w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierającej 0,2% albuminy surowicy bydlęcej i 0,1% azydku sodu. Właściwości każdej partii są testowane za pomocą elektroforezy i cytometrii przepływowej.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od 2 do 8°C przez okres do 6 miesięcy. W przypadku dłuższych okresów przechowywać w temperaturze poniżej -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach. UNIKAĆ POWTARZAJĄCYCH SIĘ CYKLI ZAMRAŻANIA/ROZMRAŻANIA.
OSTRZEŻENIE: Roztwór odczynnika monoklonalnego zawiera 0,1% azydek sodu jako środek konserwujący. Ze względu na potencjalne zagrożenia wynikające z gromadzenia się tego materiału w przewodach, zużyty odczynnik należy usuwać z dużą ilością wody.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c