Kluczowe dokumenty
SAB5300356
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZBTB16 antibody produced in mouse
clone 5B3, ascites fluid
Synonim(y):
PLZF, ZBTB16, ZNF145
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5B3, monoclonal
masa cząsteczkowa
74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ZBTB16(7704)
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego ZBTB16 wyrażony w E.coli.
Przeciwciało monoklonalne myszy podniesione przeciwko ZBTB16
Postać fizyczna
Płyn puchlinowy zawierający 0,03% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hung-Fu Liao et al.
Development (Cambridge, England), 141(12), 2402-2413 (2014-05-23)
The ability of adult stem cells to reside in a quiescent state is crucial for preventing premature exhaustion of the stem cell pool. However, the intrinsic epigenetic factors that regulate spermatogonial stem cell quiescence are largely unknown. Here, we investigate