Kluczowe dokumenty
WH0007704M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZBTB16 antibody produced in mouse
clone 3A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PLZF, Anti-ZNF145, Anti-zinc finger and BTB domain containing 16
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZBTB16(7704)
Opis ogólny
Gen ten jest członkiem rodziny białek palca cynkowego typu Krueppel C2H2 i koduje czynnik transkrypcyjny palca cynkowego, który zawiera dziewięć domen palca cynkowego typu Kruppel na końcu karboksylowym. Białko to znajduje się w jądrze, bierze udział w progresji cyklu komórkowego i oddziałuje z deacetylazą histonową. Określone przypadki nieprawidłowej rearanżacji genów w tym miejscu są związane z ostrą białaczką promielocytową (APL). Scharakteryzowano alternatywne warianty splicingu transkrypcyjnego. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ZBTB16 (AAH29812, 381 a.a. ~ 480 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QRELFSKLGELAVGMKSESRTIGEQCSVCGVELPDNEAVEQHRKLHSGMKTYGCELCGKRFLDSLRLRMHLLAHSAGAKAFVCDQCGAQFSKEDALETHR
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)