Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1G7-1G2, monoclonal
Application:
WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1G7-1G2, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MT-ATP6(4508)
General description
Podjednostka a syntazy ATP (UniProt: P00846; znana również jako białko F-ATPazy 6) jest kodowana przez gen MT-ATP6 (znany również jako ATP6, ATPASE6, MTATP6) (Gene ID: 4508) u człowieka. F-ATPase Protein 6 jest białkiem wewnętrznej błony mitochondrialnej i jest składnikiem kompleksu V, który wytwarza ATP z ADP w obecności gradientu protonowego przez błonę. ATPazy typu F mają 2 składniki, CF1 - rdzeń katalityczny - i CF0 - błonowy kanał protonowy. Rdzeń katalityczny CF1 zawiera pięć podjednostek: alfa3, beta3, gamma1, delta1, epsilon1, a CF0 ma trzy główne podjednostki znane jako a, b i c. Razem tworzą silnik obrotowy. Podczas katalizy synteza ATP w domenie katalitycznej F1 jest sprzężona poprzez mechanizm obrotowy centralnych podjednostek łodygi z translokacją protonów. Defekty w genie MT-ATP6 powodują wiele chorób mitochondrialnych, takich jak dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera (LHON), która charakteryzuje się ostrą i podostrą utratą centralnego widzenia z powodu dysfunkcji nerwu wzrokowego. Niektóre defekty prowadzą również do niedoboru mitochondrialnego kompleksu V, który prowadzi do neuropatii, ataksji i kardiomiopatii przerostowej.
Zaobserwowano ~20 kDa; obliczono 24,82 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Syntetyczny peptyd odpowiadający N-końcowi ludzkiego MT-ATP6.
Application
Analiza Western Blotting: 0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło MT-ATP6 w mitochondriach z ludzkich noworodkowych fibroblastów skórnych i mitochondriach z ludzkich noworodkowych fibroblastów skórnych pozbawionych mtDNA (dzięki uprzejmości Michaela F. Marusicha, Ph.D., mAbDx, Inc., Eugene, OR USA).
Anti-MT-ATP6, klon 1G7-1G2, nr kat. MABS1995, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa podjednostkę a syntazy ATP i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon 1G7-1G2 wykrywa podjednostkę a syntazy ATP (MT-ATP6) w mitochondriach izolowanych z ludzkich komórek.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w soli fizjologicznej buforowanej HEPES (15 mM HEPES, 150 mM NaCl, pH 7,2) z 0,02% azydkiem sodu.
Protein L
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Mitochondria from human neonatal dermal fibroblasts and mitochondria from human neonatal dermal fibroblasts depleted of mtDNA.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MT-ATP6 in Mitochondria from human neonatal dermal fibroblasts and mitochondria from human neonatal dermal fibroblasts depleted of mtDNA.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MT-ATP6 in Mitochondria from human neonatal dermal fibroblasts and mitochondria from human neonatal dermal fibroblasts depleted of mtDNA.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?