Kluczowe dokumenty
SAB5300167
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GFP antibody produced in mouse
clone 4B10B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
N/A
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B10B2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
27 kDa
metody
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
GFP (green fluorescence protein) is a reporter molecule which is used for checking gene expression and protein localization. GFP emits green light when it is excited with UV/blue light. The GFP fluorescence remains stable and can be detected non-invasively in living cells.
Immunogen
Purified recombinant fragment of GFP expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against GFP
Zastosowanie
Monoclonal Anti-GFP antibody produced in mouse has been used in western blot analysis. and immunoprecipitation.
Postać fizyczna
Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mihir Kumar Mandal et al.
The Plant cell, 24(4), 1654-1674 (2012-04-12)
The conserved cellular metabolites nitric oxide (NO) and oleic acid (18:1) are well-known regulators of disease physiologies in diverse organism. We show that NO production in plants is regulated via 18:1. Reduction in 18:1 levels, via a genetic mutation in
Type-B ARABIDOPSIS RESPONSE REGULATORs specify the shoot stem cell niche by dual regulation of WUSCHEL.
Meng W J, et al.
Plant Cell, 29(6), 1357-1372 (2017)
Fyn/heterogeneous nuclear ribonucleoprotein E1 signaling regulates pancreatic cancer metastasis by affecting the alternative splicing of integrin ?1
Jiang P, et al.
International Journal of Oncology, 51(1), 169-183 (2017)
Ying Ju Li et al.
The Plant cell, 33(6), 1907-1926 (2021-03-18)
Seed size is a major factor determining crop yields that is controlled through the coordinated development of maternal and zygotic tissues. Here, we identified Arabidopsis MATERNAL EFFECT EMBRYO ARREST45 (MEE45) as a B3 transcription factor that controls cell proliferation and
TFEB Overexpression in the P301S Model of Tauopathy Mitigates Increased PHF1 Levels and Lipofuscin Puncta and Rescues Memory Deficits
Wang H, et al.
eNeuro, 3(3) (2016)