SAB2702197
Monoclonal Anti-GFP antibody produced in mouse
clone GT859, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Mysz monoklonalna przeciw zielonemu białku fluorescencyjnemu
Wybierz wielkość
1920,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1920,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT859, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1000-10000
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Monoclonal Anti-GFP antibody has been used in gait analysis.
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)