Kluczowe dokumenty
SAB5201104
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
mouse monoclonal, S206A-8
Synonim(y):
Anty-Astrocyt, Anty-MGC139638
Wybierz wielkość
100 μG
2770,00 zł
2770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB2383
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2770,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB2383
Nazwa produktu
Monoklonalny anty-Gfap, clone S206A-8, purified immunoglobulin
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S206A-8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 50 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GFAP(2670)
Immunogen
Syntetyczny peptyd aminokwasów 411-422 (KTVEMRDGEVIK) ludzkiego GFAP; 100% identyczny u szczura i myszy
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
PBS pH 7,4, 50% glicerol, 0,1% azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Razvan Vlad Opris et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 12(1) (2022-01-12)
(1) Background: The study aimed to assess neurobehavioral, ultrastructural, and biochemical changes induced by silver nanoparticles synthesized with Cornus mas L. extract (AgNPs-CM) in rat brains. (2) Methods: The study included 36 male adult rats divided into three groups. Over
Hui Li et al.
Journal of inflammation research, 16, 95-107 (2023-01-17)
The spinal cord expresses brain-derived neurotrophic factor precursor (proBDNF) and its receptor pan neurotrophin receptor 75 (p75NTR). However, the role of spinal proBDNF signaling in the pathogenesis of inflammatory pain remains unknown. Rats were locally injected with complete Freund's adjuvant
Yong Zuo et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 30(2), e14612-e14612 (2024-02-09)
Numerous studies on animals have shown that exposure to general anesthetics in infant stage may cause neurocognitive impairment. However, the exact mechanism is not clear. The dysfunction of iron metabolism can cause neurodevelopmental disorders. Therefore, we investigated the effect of
Raissa Timmerman et al.
Glia, 70(4), 728-747 (2021-12-29)
Microglia are increasingly being recognized as druggable targets in neurodegenerative disorders, and good in vitro models are crucial to address cell biological questions. Major challenges are to recapitulate the complex microglial morphology and their in vivo transcriptome. We have therefore
Iván D Bravo-Tobar et al.
Journal of neuroscience research, 99(10), 2493-2510 (2021-06-30)
Resilience to stress is the ability to quickly adapt to adversity. There is evidence that exposure to prolonged stress triggers neuroinflammation what produces individual differences in stress vulnerability. However, the relationship between stress resilience, neuroinflammation, and depressive-like behaviors remains unknown.