Kluczowe dokumenty
SAB3700670
Sigma-Aldrich
Anti-Rat IgM (μ-chain specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
1 MG
1080,00 zł
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1080,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat
stężenie
1.0 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunoglobulina M (IgM) należy do rodziny immunoglobulin. Występuje w surowicy jako pentamer i ma wysoką masę cząsteczkową. Monomeryczna IgM ma masę cząsteczkową 190 kDa. Pentameryczna IgM składa się z dziesięciu łańcuchów ciężkich μ, dziesięciu łańcuchów lekkich i pojedynczego łańcucha J, które są połączone wiązaniami dwusiarczkowymi. Łańcuch μ składa się z pięciu domen - VH, Cμ1, Cμ2, Cμ3 i Cμ4. Ograniczone trawienie przy użyciu papainy rozszczepia przeciwciało na trzy fragmenty, z których dwa są identyczne i zawierają aktywność wiązania antygenu. Są one znane jako fragmenty wiążące antygen (Fab). Trzeci fragment nie posiada aktywności wiązania antygenu i jest znany jako fragment krystalizowalny (Fc). Wchodzi on w interakcje z komórkami i cząsteczkami efektorowymi. Łańcuchy ciężkie IgM zawierają dodatkową domenę C, która zastępuje region zawiasowy obecny między Fab i Fc. IgM jest pierwszym przeciwciałem wytwarzanym podczas odpowiedzi immunologicznej i jest głównym izotypem wydzielanym w odpowiedziach immunologicznych niezależnych od limfocytów T.
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem szczurzych IgM sprzężonych z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji na fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko surowicy anty-koziej, szczurzej IgM i surowicy szczurzej. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko szczurzym IgG lub szczurzym IgA. Swoistość została potwierdzona testem ELISA przy mniej niż 1% reaktywności krzyżowej wobec innych izotypów szczurzych łańcuchów ciężkich lub lekkich.
Immunogen
Szczurzy łańcuch ciężki IgM mu
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Serum Immunoglobulin M Concentration Is Positively Related to Metabolic Syndrome in an Adult Population: Tianjin Chronic Low-Grade Systemic Inflammation and Health (TCLSIH) Cohort Study
Kun Song
PLoS ONE, 9(2), e88701-e88701 (2014)