Kluczowe dokumenty
SAB5200007
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-YDJ1 antibody produced in mouse
clone 1G10.H8, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-CPR3, Anti-DNAJ, Anti-DNAJA2, Anti-HIRIP4, Anti-HIRa interatcting protein4, Anti-Hsp40, YDJ1
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G10.H8, monoclonal
Formularz
solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 40 kDa
reaktywność gatunkowa
yeast
stężenie
1 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
yeast ... YDJ1(855661)
Specyficzność
Wykrywa ~40 kDa.
Immunogen
Pełnej długości białko drożdżowe Hsp40 (YDJ1)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w 50% glicerolu i 0,09% azydku sodu
wodny roztwór glicerolu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michela Ciccarelli et al.
Molecular biology of the cell, 34(10), ar101-ar101 (2023-07-19)
Heat Shock Factor 1 (Hsf1) in yeast drives the basal transcription of key proteostasis factors and its activity is induced as part of the core heat shock response. Exploring Hsf1 specific functions has been challenging due to the essential nature
Anna Maria Eisele-Bürger et al.
Cell reports, 42(11), 113372-113372 (2023-11-08)
Metacaspases are ancestral homologs of caspases that can either promote cell death or confer cytoprotection. Furthermore, yeast (Saccharomyces cerevisiae) metacaspase Mca1 possesses dual biochemical activity: proteolytic activity causing cell death and cytoprotective, co-chaperone-like activity retarding replicative aging. The molecular mechanism
Deepika Gaur et al.
PLoS genetics, 18(11), e1010442-e1010442 (2022-11-10)
Hsp90 constitutes one of the major chaperone machinery in the cell. The Hsp70 assists Hsp90 in its client maturation though the underlying basis of the Hsp70 role remains to be explored. In the present study, using S. cerevisiae strain expressing
Deepika Gaur et al.
Genetics, 215(3), 683-698 (2020-04-18)
Heat-shock protein (Hsp) 90 assists in the folding of diverse sets of client proteins including kinases and growth hormone receptors. Hsp70 plays a major role in many Hsp90 functions by interacting and modulating conformation of its substrates before being transferred