Kluczowe dokumenty
SAB4701142
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD169-APCwytwarzane u myszy
clone 7-239
Synonim(y):
SIGLEC1, SN
Wybierz wielkość
100 TESTS
1900,00 zł
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 TESTS
1900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7-239, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
metody
flow cytometry: 10 μL
nr dostępu
NP_075556
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIGLEC1(6614)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne 7-239 rozpoznaje CD169 (sialoadhesin, Siglec-1), transmembranową glikoproteinę typu I o masie 210 kDa ulegającą ekspresji na makrofagach i komórkach dendrytycznych.
Immunogen
komórki dendrytyczne pochodzące z monocytów zakażonych ludzkim wirusem rinowirusa 14
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)