MABT1333
Anti-pan-Actin Antibody
mouse monoclonal, 2A3
Synonim(y):
Skeletal muscle alpha-actin, Smooth muscle alpha-actin, Cytoplasmic beta-actin, Cardiac muscle alpha-actin, Cytoplasmic gamma-actin, Smooth muscle gamma-actin
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-pan-Actin Antibody, clone 2A3, clone 2A3, from mouse
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, monkey, yeast, hamster, Drosophila, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Actins in HeLa cell lysate.