Kluczowe dokumenty
SAB4701110
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Notch 1-APC antibody produced in mouse
clone mN1A
Synonim(y):
AOS5, AOVD1, TAN1, hN1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
mN1A, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
0.1 mg/mL
metody
flow cytometry: 1 μg/mL
nr dostępu
P46531
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOTCH1(4851)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody mN1A recognizes intracellular domain of Notch 1 protein, mainly its activated form. The unprocessed Notch 1 protein is recognized with lower affinity.
Immunogen
GST fusion protein containing cdc10-NCR region of mouse Notch1
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2