Kluczowe dokumenty
SAB4700972
Sigma-Aldrich
Monoklonalneprzeciwciało anty-MAP2produkowane u myszy
clone MT-01
Synonim(y):
Białko związane z mikrotubulami 2, MAP-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MT-01, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, pig, human, bovine, cat
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
nr dostępu
P11137
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAP2(4133)
Opis ogólny
Przeciwciało MT-01 reaguje z cząsteczką Microtubule Associated Protein 2ab (MAP2ab).
Immunogen
Termostabilna frakcja mikrotubul mózgu bydła (cała cząsteczka MAP2ab).
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)